Print…
Metanol, dry, Hydranal™ KF titration_Medium_volum_1 component, Fluka™
Fornecedor: Honeywell Chemicals
Perigo
Sinônimos: Wood alcohol, Methyl alcohol, Hydroxy methane, Carbinol
34741-1L 34741-2.5L 34741-6X1L 34741-4X2.5L
34741-1LEA 27.35 EUR
34741-1L 34741-2.5L 34741-6X1L 34741-4X2.5L
Metanol, dry, Hydranal™ KF titration_Medium_volum_1 component, Fluka™
Metanol
Suitability: use tested, Reagent for volumetric one-component KF titration (working medium)
Fórmula: CH₃OH
Peso Molecular: 32.04 g/mol
Ponto de ebulição: 64…65 °C (1.013 hPa)
Ponto de Fusão: –98 °C
Densidade: 0.79 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 11 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004595
Número CAS: 67-56-1
EINECS: 200-659-6
UN: 1230
ADR: 3 II
ALCANCE: 01-2119433307-44
Merck Index: 13,05984
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5ea983428c5015ad8417c1e1c260cce3a4d1de3c&vid=9bc2f21fdce2dcabce477372374ff56b8fb3a0f1&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Suitability (for KF-titration) test passed
Water (Karl Fischer) Max. 0.01 %
Number Of Samples Min. 2