Print…
Celite® Hyflo® Super Cel
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
B22658.0E B22658.36 B22658.PG
B22658.0EEA 132 EUR
B22658.0E B22658.36 B22658.PG
Celite® Hyflo® Super Cel
Celite® Hyflo Super-cel®, filter aid
CAS No.: 61790-53-2 Odour: Odourless Merck Reference: 14,4973 MDL No.: MFCD00132803
Ponto de ebulição: 2200 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 1710 °C
Densidade: 2,3 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00132803
Número CAS: 68855-54-9
EINECS: 319-127-6
Merck Index: 14,4973