Print…
Celite® 545, Supelco®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
1.02693.0250 1.02693.1000 1.02693.9010
1.02693.0250EA 55.4 EUR
1.02693.0250 1.02693.1000 1.02693.9010
Celite® 545, Supelco®
Celite® 545, filter aid
Fórmula: SiO₂
Número MDL : MFCD00132803
Número CAS: 68855-54-9
EINECS: 272-489-0
Encomendar
Solubility  - 0.001 g/l (20 °C)
Bulk Density 300 kg/m3
pH 10 (100 g/l, H2O, 20 °C)