Print…
Silica gel, Tamanho do poro: 60 Å, Supelco®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ400
288624-1KG 288624-250G 288624-5KG
288624-1KGEA 231 EUR
288624-1KG 288624-250G 288624-5KG
Silica gel, Tamanho do poro: 60 Å, Supelco®
Silica gel
Fórmula: SiO₂
Peso Molecular: 60.08 g/mol
Ponto de ebulição: 2230
Ponto de Fusão: 1710
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011232
Número CAS: 63231-67-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8d49d3c6ff6a726715819e3052dc7f4eaf107acc&vid=fab2e215fa9fc64905b054772d96c32c3944b69c&prid=web&clid=SAPDAM