Print…
Silica gel, Tamanho do poro: 60 Å, Supelco®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
288594-10KG 288594-1KG 288594-6KG 288594-500G
288594-10KGEA 2140 EUR
288594-10KG 288594-1KG 288594-6KG 288594-500G
Silica gel, Tamanho do poro: 60 Å, Supelco®
Silica gel
Fórmula: SiO₂
Peso Molecular: 60.08 g/mol
Ponto de ebulição: 2230
Ponto de Fusão: 1710
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011232
Número CAS: 63231-67-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e32d44f81ff9b5079d27029ae14a872ddf55f72b&vid=cd1ba8507f8ff38abcb46fb4900b4786e9cdd44a&prid=web&clid=SAPDAM