Print…
Tiocianato de potássio concentrado para diluição em 1L, 0.1 M KSCN solução volumétrica, Fluka™
Fornecedor: Honeywell Chemicals
Atenção
38140-1EA 38140-6X1EA
38140-1EAEA 51.75 EUR
38140-1EA 38140-6X1EA
Tiocianato de potássio concentrado para diluição em 1L, 0.1 M KSCN solução volumétrica, Fluka™
Tiocianato de potássio
Concentrate for 1L standard solution
Fórmula: KSCN
Densidade: 1 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011413
Número CAS: 333-20-0
EINECS: 206-370-1
Encomendar
Factor 0.998 - 1.002