Print…
1-Iodoperfluoropropane, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
P10402-25G P10402-5G
SIALP10402-25GEA 372 EUR
SIALP10402-25G SIALP10402-5G
1-Iodoperfluoropropane, Sigma-Aldrich®
1-Iodoperfluoropropane
Fórmula: C₃F₇I
Ponto de ebulição: 41 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –95 °C
Densidade: 2,1306 g/cm³ (0 °C)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00001061
Número CAS: 754-34-7
EINECS: 212-045-5