Print…
Gadolinium trinitrate hexahydrate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
451134-10G 451134-50G
SIAL451134-10GEA 181 EUR
SIAL451134-10G SIAL451134-50G
Gadolinium trinitrate hexahydrate, Sigma-Aldrich®
Gadolinium trinitrate hexahydrate
Fórmula: GdN₃O₉·6H₂O
Densidade: 2,4 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00149728
Número CAS: 19598-90-4
EINECS: 233-437-2
UN: 1477
ADR: 5.1,II