Print…
Gadolinium trinitrate hexahydrate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
211591-100G 211591-25G
SIAL211591-100GEA 393 EUR
SIAL211591-100G SIAL211591-25G
Gadolinium trinitrate hexahydrate, Sigma-Aldrich®
Gadolinium trinitrate hexahydrate
Fórmula: GdN₃O₉·6H₂O
Densidade: 2,4 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00149728
Número CAS: 19598-90-4
EINECS: 233-437-2
UN: 1477
ADR: 5.1,II