Print…
Gadolinium trinitrate hexahydrate 99.9% (baseado em traços de metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
316760250 316761000
ACRO316760250EA 81 EUR
ACRO316760250 ACRO316761000
Gadolinium trinitrate hexahydrate 99.9% (baseado em traços de metais)
Gadolinium trinitrate hexahydrate
Fórmula: GdN₃O₉·6H₂O
Ponto de Fusão: 91 °C
Densidade: 2,4 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149728
Número CAS: 19598-90-4
EINECS: 233-437-2
UN: 1477
ADR: 5.1,III
Encomendar
Appearance White Crystalline powder or crystals
Total conc. of imp.as REO ≤0.1 %
Gadolinium (Gd) 34 to 36 %