Gadolinium(III) nitrate hydrate ≥99.99% (baseado em óxido de terras raras, REO), REacton®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
GADOLINIUM NITRATE, Gadolinium(III) nitrate hydrate
11284.06
11284.14
11284.22
11284.06EA
92.4
EUR
11284.06
11284.14
11284.22
Gadolinium(III) nitrate hydrate ≥99.99% (baseado em óxido de terras raras, REO), REacton®
Gadolinium(III) nitrate hydrate
Purity: 99.99%
CAS No.: 94219-55-3
Molecular Formula: Gd(NO3)3.xH2O
Formula Weight: 343.26(anhy)
Physical Form: Crystalline Aggregates
Density: 2.406
Appearance: White
Melting Point: 92°
Merck Reference: 14,4326
UN No.: 1477
MDL No.: MFCD00011023
Fórmula:
Gd(NO₃)₃·xH₂O Peso Molecular: 343.26 g/mol Densidade: 2.406 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00149730 Número CAS: 94219-55-3 EINECS: 233-437-2 UN: 1477 ADR: 5.1 III Merck Index: 14,4326 |