Dimethoxy(diphenyl)silane ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Dimethoxydiphenylsilane, Diphenyldimethoxysilane
L04031.18
L04031.30
L04031.0B
L04031.18EA
35.8
EUR
L04031.18
L04031.30
L04031.0B
Dimethoxy(diphenyl)silane ≥97%
Dimethoxy(diphenyl)silane
Purity: 97%
CAS No.: 6843-66-9
Molecular Formula: C14H16O2Si
Formula Weight: 244.37
Flash Point: 121°(249°F)
Refractive Index: 1.5420
Boiling Point: 160-162°/15mm
Beilstein Reference: 2940458
MDL No.: MFCD00025690
Fórmula:
C₁₄H₁₆O₂Si Ponto de ebulição: 160…162 °C (15 mmHg) Densidade: 1,079 Ponto de Inflamação: 121 °C (249 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00025690 Número CAS: 6843-66-9 EINECS: 229-929-1 |