Print…
Dimethoxy(dimethyl)silane, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Dimethyldimethoxysilane
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
104906-1L 104906-500ML
SIAL104906-1LEA 210 EUR
SIAL104906-1L SIAL104906-500ML
Dimethoxy(dimethyl)silane, Sigma-Aldrich®
Dimethoxy(dimethyl)silane
Fórmula: C₄H₁₂O₂Si
Ponto de ebulição: 82 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –80 °C
Densidade: 0,8638 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00025691
Número CAS: 1112-39-6
EINECS: 214-189-4