Dimethoxy(dimethyl)silane ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Dimethyldimethoxysilane
A12025.14
A12025.22
A12025.14EA
54.8
EUR
A12025.14
A12025.22
Dimethoxy(dimethyl)silane ≥97%
Dimethoxy(dimethyl)silane
Purity: 97%
CAS No.: 1112-39-6
Molecular Formula: C4H12O2Si
Formula Weight: 120.22
Flash Point: -8°(17°F)
Refractive Index: 1.3710
Melting Point: -80°
Boiling Point: 81-82°
Beilstein Reference: 1733694
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00025691
Fórmula:
C₄H₁₂O₂Si Ponto de ebulição: 81…82 °C Ponto de Fusão: –80 °C Densidade: 0,867 Ponto de Inflamação: –8 °C (17 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00025691 Número CAS: 1112-39-6 EINECS: 214-189-4 ADR: 3,II |