3,4-Diethoxy-3-cyclobutene-1,2-dione ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Diethyl squarate, 3,4-Diethoxycyclobut-3-ene-1,2-dione
A19248.03
A19248.06
A19248.14
A19248.03EA
58.5
EUR
A19248.03
A19248.06
A19248.14
3,4-Diethoxy-3-cyclobutene-1,2-dione ≥98%
3,4-Diethoxy-3-cyclobutene-1,2-dione
Purity: 98%
CAS No.: 5231-87-8
Molecular Formula: C8H10O4
Formula Weight: 170.16
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point:
Fórmula:
C₈H₁₀O₄ Ponto de ebulição: 95 °C (0,1 mmHg) Densidade: 1,162 Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F) |
Número MDL :
MFCD00001333 Número CAS: 5231-87-8 |