Print…
Coomassie® Azul brilhante R-250, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Serva Blue R, Brillant blue R, N-[4-[[4-[(4-Ethoxyphenyl)amino]phenyl][4-[ethyl[(3-sulphophenyl)methyl]amino]phenyl]methylene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]-N-ethyl-3-sulpho-benzenemethanaminium inner salt, sodium salt (1:1), Coomassie Blue R 250, Brilliant Cyanine 6B, Hydrogen [4-[4-(p-ethoxyanilino)-4'-[ethyl(m-sulphonatobenzyl)amino]benzhydrylene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene](ethyl)(m-sulphonatobenzyl)ammonium monosodium salt, Acid Blue 83, Brilliant Blue R250, Brilliant Blue R, Brilliant indocyanine 6B
27816-100G 27816-25G
SIAL27816-100GEA 424 EUR
SIAL27816-100G SIAL27816-25G
Coomassie® Azul brilhante R-250, Sigma-Aldrich®
Coomassie® Azul brilhante R-250
Fórmula: C₄₅H₄₄N₃NaO₇S₂
Peso Molecular: 825.98 g/mol
Ponto de Fusão: 174…180 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00041762
Número CAS: 6104-59-2
EINECS: 228-060-5