Print…
Coomassie® Azul brilhante R-250
Fornecedor: PanReac AppliChem
A1092.0025 A1092.0100
A1092.0025EA 47.3 EUR
A1092.0025 A1092.0100
Coomassie® Azul brilhante R-250
Coomassie® Azul brilhante R-250
Fórmula: C₄₅H₄₄N₃NaO₇S₂
Ponto de Fusão: 174…180 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00041762
Número CAS: 6104-59-2
EINECS: 228-060-5