Print…
Coomassie® Azul brilhante R-250, puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Serva Blue R, Brillant blue R, N-[4-[[4-[(4-Ethoxyphenyl)amino]phenyl][4-[ethyl[(3-sulphophenyl)methyl]amino]phenyl]methylene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]-N-ethyl-3-sulpho-benzenemethanaminium inner salt, sodium salt (1:1), Coomassie Blue R 250, Brilliant Cyanine 6B, Hydrogen [4-[4-(p-ethoxyanilino)-4'-[ethyl(m-sulphonatobenzyl)amino]benzhydrylene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene](ethyl)(m-sulphonatobenzyl)ammonium monosodium salt, Acid Blue 83, Brilliant Blue R250, Brilliant Blue R, Brilliant indocyanine 6B
191490050 191490250 191491000 191495000
ACRO191490050EA 26.3 EUR
ACRO191490050 ACRO191490250 ACRO191491000 ACRO191495000
Coomassie® Azul brilhante R-250, puro
Coomassie® Azul brilhante R-250
Fórmula: C₄₅H₄₄N₃NaO₇S₂
Ponto de Fusão: 174…180 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00041762
Número CAS: 6104-59-2
EINECS: 228-060-5
Encomendar
Appearance Bordeaux to dark purple-brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
UV Lambda max 588 to 596 nm (in 50:50 ethanol:water)
Absorption Ratio P-15/P+15 1 to 1.2
Specific absorbance A (1%/1cm) ≥700 (at lambda max.)