Print…
Coomassie Azul brilhante G-250, grade proteomic
Fornecedor: VWR Chemicals
Atenção
Sinônimos: C.I. 42655
M140-10GEA 81.6 EUR
M140-10G M140-25G
Coomassie Azul brilhante G-250, grade proteomic
Coomassie Azul brilhante G-250
Fórmula: C₄₇H₄₈N₃NaO₇S₂
Densidade: >1 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00078482
Número CAS: 6104-58-1
EINECS: 228-058-4
Encomendar
Em (595 nm, Water) >36300
Protease none detected
Protein Staining Pass
Appearance Blue to red crystalline powder