Print…
Coomassie Azul brilhante G-250, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: C.I. 42655
27815-100G-F 27815-25G-F
SIAL27815-100G-FEA 416 EUR
SIAL27815-100G-F SIAL27815-25G-F
Coomassie Azul brilhante G-250, Sigma-Aldrich®
Coomassie Azul brilhante G-250
Fórmula: C₄₇H₄₈N₃NaO₇S₂
Densidade: >1 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00078482
Número CAS: 6104-58-1
EINECS: 228-058-4