Print…
Coomassie Azul brilhante G-250, puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: C.I. 42655
191480050 191480250 191481000 191485000
ACRO191480050EA 25.6 EUR
ACRO191480050 ACRO191480250 ACRO191481000 ACRO191485000
Coomassie Azul brilhante G-250, puro
Coomassie Azul brilhante G-250
Fórmula: C₄₇H₄₈N₃NaO₇S₂
Ponto de Fusão: >100 °C
Densidade: Min, 1 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00078482
Número CAS: 6104-58-1
EINECS: 228-058-4
Encomendar
Appearance Dark blue to dark purple Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤10 % (1 g, 105°C, 3 h)
HPLC ≥80 %
UV Lambda max 608 to 618 nm (in 50:50 IMS:H2O)
Absorption Ratio P-15/P+15 0.95 to 1.15
Specific absorbance A (1%/1cm) ≥350 (at lambda max.)