Print…
Amoníaco 7 N em metanol
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
133710010 133710250 133710251 133710025
ACRO133710010EA 198 EUR
ACRO133710010 ACRO133710250 ACRO133710251 ACRO133710025
Amoníaco 7 N em metanol
Amoníaco
Fórmula: NH₃
Densidade: 0,77 g/cm³
Ponto de Inflamação: 14 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00011418
Número CAS: 7664-41-7
EINECS: 215-647-6
UN: 3286
ADR: 3,II
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Solution
Water ≤0.5 %
Strength 6.0 to 7.5 N
NMR (31P-NMR) Consistent with structure
Elemental Analysis 4.1 to 4.4 % N