Print…
Amoníaco 7 M em metanol
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
H30382.AE H30382.AU
H30382.AEEA 125 EUR
H30382.AE H30382.AU
Amoníaco 7 M em metanol
Amoníaco
CAS No.: 7664-41-7 Molecular Formula: H3N Formula Weight: 17.03 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 14°(57°F) MDL No.: MFCD00011418
Fórmula: NH₃
Densidade: 0,779
Ponto de Inflamação: 14 °C (57 °F)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00011418
Número CAS: 7664-41-7
EINECS: 231-635-3
UN: 3286
ADR: 3,II
Merck Index: 14,492