Print…
Amoníaco 2 M em metanol
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
H27080.AU H27080.AE
H27080.AUEA 322 EUR
H27080.AU H27080.AE
Amoníaco 2 M em metanol
Amoníaco
CAS No.: 7664-41-7 Molecular Formula: H3N Formula Weight: 17.03 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 6°(43°F) MDL No.: MFCD00011418
Fórmula: NH₃
Densidade: 0,787
Ponto de Inflamação: 6 °C (43 °F)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00011418
Número CAS: 7664-41-7
EINECS: 215-647-6
UN: 2924
ADR: 3,II
Merck Index: 14,492