Print…
1,4-Bis(5-phenyloxazol-2-yl)benzene, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
P3754-100G P3754-10G P3754-25G P3754-5G
SIALP3754-100GEA 1730 EUR
SIALP3754-100G SIALP3754-10G SIALP3754-25G SIALP3754-5G
1,4-Bis(5-phenyloxazol-2-yl)benzene, Sigma-Aldrich®
1,4-Bis(5-phenyloxazol-2-yl)benzene
Fórmula: C₂₄H₁₆N₂O₂
Ponto de Fusão: 252 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005309
Número CAS: 1806-34-4
EINECS: 217-304-6