Print…
Tetrahydrothiophen-3-one, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Dihydrothiophen-3(2H)-one, 4,5-Dihydrothiophen-3(2H)-one, 4,5-Dihydro-3(2H)-thiophenone
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
W326607-1KG-K W326607-250G-K
SIALW326607-1KG-KEA 3180 EUR
SIALW326607-1KG-K SIALW326607-250G-K
Tetrahydrothiophen-3-one, Sigma-Aldrich®
Tetrahydrothiophen-3-one
Fórmula: C₄H₆OS
Número MDL : MFCD00005412
Número CAS: 1003-04-9
EINECS: 213-698-9