N,N-Dietil-m-toluamida ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Diethyl-m-toluamide, Diethyltoluamide, N,N-Diethyl-3-methylbenzamide, Deet
A17486.0E
A17486.22
A17486.36
A17486.0EEA
303
EUR
A17486.0E
A17486.22
A17486.36
N,N-Dietil-m-toluamida ≥97%
N,N-Dietil-m-toluamida
Purity: 97%
CAS No.: 134-62-3
Molecular Formula: C12H17NO
Formula Weight: 191.27
Flash Point: 145°(293°F)
Refractive Index: 1.5230
Boiling Point: 110-112°/1mm
Beilstein Reference: 2046711
Merck Reference: 14,2856
MDL No.: MFCD00009046
Fórmula:
C₁₂H₁₇NO Ponto de ebulição: 110…112 °C (1 mmHg) Ponto de Fusão: –45 °C Densidade: 0,997 Ponto de Inflamação: 145 °C (293 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00009046 Número CAS: 134-62-3 EINECS: 205-149-7 Merck Index: 14,2856 |