Print…
Acrilonitrilo estabilizado, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Estabilização: Estabilizado com éter monometílico de hidroquinona (4-metoxifenol, MEHQ)
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.00834.0100 8.00834.1000
8.00834.0100EA 41.2 EUR
8.00834.0100 8.00834.1000
Acrilonitrilo estabilizado, Sigma-Aldrich®
Acrilonitrilo
Fórmula: C₃H₃N
Ponto de ebulição: 77,3 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –83,55 °C
Densidade: 0,7951 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: –5 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00001927
Número CAS: 107-13-1
EINECS: 203-466-5
UN: 1093
ADR: 3 (6.1),I
Merck Index: 13,00133
Encomendar
Solubility 73 g/l (20 °C)
Melting Point -83.55 °C
Molar Mass 53.06 g/mol
Boiling Point 77.3 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 124 hPa (20 °C)
Flash Point -4.4 °C
Refractive Index 1.391 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 2.8 - 28 %(V)
Density 0.81 g/cm3 (20 °C)
pH 6.0 - 7.5 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 480 °C
Synonyms Acrylic acid nitrile, Vinyl cyanide
Hill Formula C3H3N