Acrilonitrilo ≥99% estabilizado
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Estabilização:
Estabilizado com éter monometílico de hidroquinona (4-metoxifenol, MEHQ) 40 ppm
A13058.0F
A13058.AE
A13058.AP
A13058.0FEA
108
EUR
A13058.0F
A13058.AE
A13058.AP
Acrilonitrilo ≥99% estabilizado
Acrilonitrilo
Stabilized with ca 40 ppm 4-methoxyphenol
Purity: 99+%
CAS No.: 107-13-1
Molecular Formula: C3H3N
Formula Weight: 53.06
Flash Point: 0°(32°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.806
Refractive Index: 1.3910
Sensitivity: Light Sensitive
Appearance: Colourless
Odour: Pungent
Melting Point: -84°
Boiling Point: 77-78°
Beilstein Reference: 605310
Merck Reference: 14,131
UN No.: 1093
MDL No.: MFCD00001927
Fórmula:
C₃H₃N Ponto de ebulição: 77…78 °C Ponto de Fusão: –84 °C Densidade: 0,806 Ponto de Inflamação: 0 °C (32 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00001927 Número CAS: 107-13-1 EINECS: 203-466-5 UN: 1093 ADR: 3,I Merck Index: 14,131 |