Print…
Acrilonitrilo 99+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
149630010 149630025 149631000 149630100
ACRO149630010EA 51.3 EUR
ACRO149630010 ACRO149630025 ACRO149631000 ACRO149630100
Acrilonitrilo 99+%
Acrilonitrilo
Fórmula: C₃H₃N
Ponto de ebulição: 77,3 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –83,5 °C
Densidade: 0,8 g/cm³
Ponto de Inflamação: –0,2 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001927
Número CAS: 107-13-1
EINECS: 203-466-5
UN: 1093
ADR: 3,I
Merck Index: 13,00133
Encomendar
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3900 to 1.3920 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 %
GC ≥99.0 %
Color scale ≤15 APHA
Stabilizer 35 to 45 ppm MEHQ
Non-volatile matter ≤100 ppm
pH 5.9 to 7.6 (5 % in water)
Copper (Cu) ≤0.1 ppm
Iron (Fe) ≤0.1 ppm
Impurity ≤100 ppm Oxazole
Acidity (CH3COOH) ≤20 ppm
Aldehyde (C2H4O) ≤50 ppm
Acetone ≤100 ppm
Peroxides ≤0.2 ppm (as H2O2)