Print…
Cloridrato de piridoxina, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Adermine hydrochloride, Vitamin B6 hydrochloride, PN HCl, Pyridoxine HCl, (5-Hydroxy-6-methylpyridine-3,4-diyl)dimethanol hydrochloride, Pyridoxol hydrochloride, Pyridoxine HCI
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
P4722-100G P4722-10G
SIALP4722-100GEA 4090 EUR
SIALP4722-100G SIALP4722-10G
Cloridrato de piridoxina, Sigma-Aldrich®
Cloridrato de piridoxina
Fórmula: C₈H₁₂ClNO₃
Peso Molecular: 205.64 g/mol
Ponto de Fusão: 214…215 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012807
Número CAS: 58-56-0
EINECS: 200-386-2
Merck Index: 13,08072