Print…
2-Methyl-9,10-anthraquinone, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
65800-100G 65800-500G
SIAL65800-100GEA 92.9 EUR
SIAL65800-100G SIAL65800-500G
2-Methyl-9,10-anthraquinone, Sigma-Aldrich®
2-Methyl-9,10-anthraquinone
Fórmula: C₁₅H₁₀O₂
Ponto de ebulição: 236…238 °C (10 mmHg)
Ponto de Fusão: 171…173 °C
Densidade: 1,365 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00001235
Número CAS: 84-54-8
EINECS: 201-539-6
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,06100