Print…
1-Fenilazo-2-naftol, puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Solvent Yellow 14
147060250 147061000
ACRO147060250EA 33.2 EUR
ACRO147060250 ACRO147061000
1-Fenilazo-2-naftol, puro
1-Fenilazo-2-naftol
Fórmula: C₁₆H₁₂N₂O
Peso Molecular: 248.28 g/mol
Ponto de ebulição: 444
Ponto de Fusão: 131…133 °C
Número MDL : MFCD00003911
Número CAS: 842-07-9
EINECS: 212-668-2
Encomendar
Appearance Orange to red to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
UV Lambda max at approximately 418 and 476 nm (in ethanol)
Specific extinction E (1%/1cm) ≥500 (at 476 nm, in ethanol)