Print…
Sudão IV
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Oil Red, 1-((2-Methyl-4-(o-tolyldiazenyl)phenyl)diazenyl)naphthalen-2-ol, Scarlet Red, Oil Red BB, 1-({2-Methyl-4-[(2-methylphenyl)diazenyl]-phenyl}diazenyl)-2-naphthol, Scarlet R, Biebrich scarlet R, Lipid Crimson, Scarlet Red Scharlach, Oil Red IV, Fat Red B, Solvent Red 24, 1-(2-Methyl-4-(2-methylphenylazo)phenylazo)-2-naphthol
A12181.22 A12181.14
A12181.22EA 73.9 EUR
A12181.22 A12181.14
Sudão IV
Sudão IV
CAS No.: 85-83-6 Molecular Formula: C24H20N4O Formula Weight: 380.45 Melting Point: ca 185° dec. Merck Reference: 14,8393 MDL No.: MFCD00003893
Fórmula: C₂₄H₂₀N₄O
Peso Molecular: 380.45 g/mol
Ponto de Fusão: ∼ 185 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003893
Número CAS: 85-83-6
EINECS: 201-635-8
Merck Index: 12,08538