Print…
2-(Dibutylamino)ethanol, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
550035-100ML 550035-500ML
SIAL550035-100MLEA 47.3 EUR
SIAL550035-100ML SIAL550035-500ML
2-(Dibutylamino)ethanol, Sigma-Aldrich®
2-(Dibutylamino)ethanol
Fórmula: C₁₀H₂₃NO
Ponto de ebulição: 224 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –75 °C
Densidade: 0,8624 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00014033
Número CAS: 102-81-8
EINECS: 203-057-1
UN: 2873
ADR: 6.1,III