Print…
1-(2-Thenoyl)-3,3,3-trifluoroacetone 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: (TTA), Thenoyltrifluoroacetone, 4,4,4-Trifluoro-1-(2-thienyl)butane-1,3-dione, TTFA, 2-Thenoyltrifluoroacetone, (2-Thenoyl)-ω,ω,ω-trifluoroacetone
138610250 138611000 138615000
ACRO138610250EA 75.6 EUR
ACRO138610250 ACRO138611000 ACRO138615000
1-(2-Thenoyl)-3,3,3-trifluoroacetone 99%
1-(2-Thenoyl)-3,3,3-trifluoroacetone
Fórmula: C₈H₅F₃O₂S
Peso Molecular: 222.19 g/mol
Ponto de ebulição: 96…98 °C (8 mmHg)
Ponto de Fusão: 40…44 °C
Ponto de Inflamação: 111 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005445
Número CAS: 326-91-0
EINECS: 206-316-7
Encomendar
Appearance Light yellow to beige to brown Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 40 to 44 °C
GC ≥98.5 %