1-(2-Thenoyl)-3,3,3-trifluoroacetone, (máx. 2% H₂O) 99% (peso seco)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A10808.14
A10808.22
A10808.36
A10808.14EA
90
EUR
A10808.14
A10808.22
A10808.36
1-(2-Thenoyl)-3,3,3-trifluoroacetone, (máx. 2% H₂O) 99% (peso seco)
1-(2-Thenoyl)-3,3,3-trifluoroacetone
Purity: 99%
CAS No.: 326-91-0
Molecular Formula: C8H5F3O2S
Formula Weight: 222.18
Flash Point: 111°(231°F)
Melting Point: 41-44°
Boiling Point: 96-98°/8mm
Beilstein Reference: 168645
MDL No.: MFCD00005445
Fórmula:
C₈H₅F₃O₂S Ponto de ebulição: 96…98 °C (8 mmHg) Ponto de Fusão: 41…44 °C Ponto de Inflamação: 111 °C (231 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00005445 Número CAS: 326-91-0 EINECS: 206-316-7 |