Print…
1-Dodecansulphonic acid sodium salt, LiChropur™ para cromatografia de par iônico, Supelco®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
1.18308.0025 1.18308.0100
1.18308.0025EA 592 EUR
1.18308.0025 1.18308.0100
1-Dodecansulphonic acid sodium salt, LiChropur™ para cromatografia de par iônico, Supelco®
1-Dodecansulphonic acid sodium salt
Fórmula: C₁₂H₂₅NaO₃S
Ponto de Fusão: 300 °C
Densidade: 1,218 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007527
Número CAS: 2386-53-0
EINECS: 219-200-6
Encomendar
Hill Formula C₁₂H₂₅NaO₃S
Molar Mass 272.37 g/mol
pH value 5.5 - 7.5 (100 g/l, H₂O, 20 °C)
Bulk density 330 kg/m³
Solubility (20 °C) soluble
Storage class 10 - 13 Other liquids and solids
WGK WGK 2 water endangering