Print…
4-Acetylbenzonitrile, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Methyl p-cyanophenyl ketone, 4'-Cyanoacetophenone, 4-Acetylbenzenecarbonitrile
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
154393-25G 154393-5G
SIAL154393-25GEA 255 EUR
SIAL154393-25G SIAL154393-5G
4-Acetylbenzonitrile, Sigma-Aldrich®
4-Acetylbenzonitrile
Fórmula: C₉H₇NO
Peso Molecular: 145,16
Ponto de ebulição: 110…112 °C (1 mmHg)
Ponto de Fusão: 57…58 °C
Número MDL : MFCD00001825
Número CAS: 1443-80-7
EINECS: 215-885-0
UN: 3439
ADR: 6.1 III