Print…
4-Acetylbenzonitrile 98+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Methyl p-cyanophenyl ketone, 4'-Cyanoacetophenone, 4-Acetylbenzenecarbonitrile
167580050 167580250 167581000
ACRO167580050EA 41.3 EUR
ACRO167580050 ACRO167580250 ACRO167581000
4-Acetylbenzonitrile 98+%
4-Acetylbenzonitrile
Fórmula: C₉H₇NO
Peso Molecular: 145,16
Ponto de Fusão: 55…58 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00001825
Número CAS: 1443-80-7
EINECS: 215-885-0
Encomendar
Appearance Light yellow to beige Crystalline powder or mass and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 55 to 58 °C
GC ≥98.0 %