Print…
Vermelho nuclear 94%, puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: CI 60760, Sodium 1-amino-2,4-dihydroxy-9,10-dihydro-9,10-dioxoanthracene-3-sulphonate, Helio Fast Rubin BBL
211980010 211980050
ACRO211980010EA 37.1 EUR
ACRO211980010 ACRO211980050
Vermelho nuclear 94%, puro
Nuclear Fast Red
Fórmula: C₁₄H₈NNaO₇S
Ponto de Fusão: >300 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00078493
Número CAS: 6409-77-4
EINECS: 229-088-0
Merck Index: 13,06512
Encomendar
Appearance Dark red to bordeaux Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥92 %