Print…
Vermelho nuclear, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
60700-25G 60700-5G
60700-25GEA 376 EUR
60700-25G 60700-5G
Vermelho nuclear, Sigma-Aldrich®
Nuclear Fast Red
Fórmula: C₁₄H₈NNaO₇S
Ponto de Fusão: 300 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00078493
Número CAS: 6409-77-4
EINECS: 229-088-0
Merck Index: 13,06512
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=caeeeaeb568fad8a74fa0d222037e34b7403d835&vid=caeeeaeb568fad8a74fa0d222037e34b7403d835&prid=web&clid=SAPDAM