Print…
N,N,3,5-Tetramethylaniline ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: N,N-Dimethyl-3,5-xylidine, 3,5,N,N-Tetramethylaniline, 3,5-Dimethyl-N,N-dimethylaniline
L09266.06 L09266.14
L09266.06EA 43.5 EUR
L09266.06 L09266.14
N,N,3,5-Tetramethylaniline ≥98%
N,N,3,5-Tetramethylaniline
Purity: 98% CAS No.: 4913-13-7 Molecular Formula: C10H15N Formula Weight: 149.24 Flash Point: 90°(194°F) Refractive Index: 1.5440 Odour: Recognizable Boiling Point: 226-228° Beilstein Reference: 1933736 UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00008307
Fórmula: C₁₀H₁₅N
Peso Molecular: 149.24 g/mol
Ponto de ebulição: 226…228 °C
Densidade: 0.913
Ponto de Inflamação: 90 °C (194 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008307
Número CAS: 4913-13-7
EINECS: 225-539-0
UN: 2810
ADR: 6.1 III