Print…
Sudan orange G, puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
190170050 190170250 190170010 190171000
ACRO190170050EA 23 EUR
ACRO190170050 ACRO190170250 ACRO190170010 ACRO190171000
Sudan orange G, puro
Sudan orange G
Fórmula: C₁₂H₁₀N₂O₂
Ponto de ebulição: 371 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 143…146 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002275
Número CAS: 2051-85-6
EINECS: 218-131-9
Encomendar
Appearance Orange-red Powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrum Complies