1,2-Dietoxietano ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Diethyl glycol, Ethylene glycol diethyl ether
L14283.AE
L14283.AP
L14283.AEEA
45.2
EUR
L14283.AE
L14283.AP
1,2-Dietoxietano ≥98%
1,2-Dietoxietano
Purity: 98%
CAS No.: 629-14-1
Molecular Formula: C6H14O2
Formula Weight: 118.18
Flash Point: 19°(66°F)
Refractive Index: 1.3920
Melting Point: -74°
Boiling Point: 120-121°
Beilstein Reference: 1732917
UN No.: 1153
MDL No.: MFCD00009253
Fórmula:
C₆H₁₄O₂ Peso Molecular: 118.18 g/mol Ponto de ebulição: 120…121 °C Ponto de Fusão: –74 °C Densidade: 0.842 Ponto de Inflamação: 19 °C (66 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00009253 Número CAS: 629-14-1 EINECS: 211-076-1 UN: 1153 ADR: 3 II |