Sudão II
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
A17613.14
A17613.22
A17613.14EA
30.8
EUR
A17613.14
A17613.22
Sudão II
Sudão II
CAS No.: 3118-97-6
Molecular Formula: C18H16N2O
Formula Weight: 276.34
Melting Point: 156-160°
MDL No.: MFCD00003896
Fórmula:
C₁₈H₁₆N₂O |
Número MDL :
MFCD00003896 Número CAS: 3118-97-6 |