Print…
Guaifenesin, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
G5627-500G G5627-25G
SIALG5627-500GEA 361 EUR
SIALG5627-500G SIALG5627-25G
Guaifenesin, Sigma-Aldrich®
Guaifenesin
Fórmula: C₁₀H₁₄O₄
Número MDL : MFCD00016873
Número CAS: 93-14-1
EINECS: 202-222-5