Print…
L-Phenylalaninol, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
190438-10G 190438-1G
SIAL190438-10GEA 317 EUR
SIAL190438-10G SIAL190438-1G
L-Phenylalaninol, Sigma-Aldrich®
L-Phenylalaninol
Fórmula: C₉H₁₃NO
Ponto de ebulição: 278 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 91…94 °C
Número MDL : MFCD00004732
Número CAS: 3182-95-4
EINECS: 221-674-4