Print…
L-Phenylalaninol 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
183870010 183870050 183870250
ACRO183870010EA 30.4 EUR
ACRO183870010 ACRO183870050 ACRO183870250
L-Phenylalaninol 98%
L-Phenylalaninol
Fórmula: C₉H₁₃NO
Ponto de ebulição: 278 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 90…94 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004732
Número CAS: 3182-95-4
EINECS: 221-674-4
UN: 3259
ADR: 8,III
Encomendar
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 90 to 94 °C
Specific optical rotation -21° to -25° (22 °C, 589 nm) (c=1.2, 1 N HCl)
Titration with HClO4 ≥97.5 %