L-Phenylalaninol ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
(S)-(-)-2-Amino-3-phenyl-1-propanol, (S)-(-)-Phenylalaninol, (S)-2-Amino-3-phenylpropan-1-ol, L(-)-2-Amino-3-phenyl-1-propanol, L(-)-Phenylalaninol, H-Phenylalaninol, L(-)-2-Amino-3-phenylpropan-1-ol, (S)-(-)-2-Amino-3-phenylpropan-1-ol
A11586.03
A11586.06
A11586.14
A11586.03EA
30.4
EUR
A11586.03
A11586.06
A11586.14
L-Phenylalaninol ≥98%
L-Phenylalaninol
Purity: 98%
CAS No.: 3182-95-4
Molecular Formula: C9H13NO
Formula Weight: 151.21
Melting Point: 89-94°
Beilstein Reference: 2208238
UN No.: 3259
MDL No.: MFCD00004732
Fórmula:
C₉H₁₃NO Ponto de ebulição: 278 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: 89…94 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00004732 Número CAS: 3182-95-4 EINECS: 221-674-4 UN: 3259 ADR: 8,III |